Learn More
3M™ Doodlebug™ Tampons abrasifs pour sol
Code produit 17108860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17108860 Rouge 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17108860 Fournisseur 3M™ Doodlebug™ Code fournisseur 7100194315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    146.46€ / 30 pièces
    Économisez 97.54€
    39% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Pour une utilisation avec le système de nettoyage de sol Doodlebug™
  • Les tampons sont hautement durables et faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de sol
Couleur Rouge
Dimensions (L x l) 254 x 118 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage / polissage des sols
À utiliser avec (équipement) Système de nettoyage de sol Doodlebug™
Longueur (métrique) 254 mm
Quantité 30/boîte
Largeur (métrique) 118 mm