Learn More
3M™ Doodlebug™ Kit de nettoyage Floor Edge
Code produit 17128560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
6473 K, Porte-tampon portatif
6474 K, Support de coussin pivotant
Conditionnement:
4 pièces
6 kits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
17128560 6473 K, Porte-tampon portatif 4 pièces
17169350 6474 K, Support de coussin pivotant 6 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17128560 Fournisseur 3M™ Doodlebug™ Code fournisseur 7000002233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    207.31€ / 4 pièces
    Économisez 184.69€
    47% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les options de poignée pratiques offrent des solutions de nettoyage polyvalentes. Le crochet et le fond de la anse uniques intègrent des tampons, des éponges et des brosses 3M™ et Doodlebug™ sans utiliser d’adhésifs ou de pièces de fixation.
  • Idéal pour l’entretien des zones difficiles à atteindre
  • Outil de nettoyage de sol efficace et polyvalent
  • Utilisez le tampon blanc inclus pour les opérations de polissage et le tampon marron pour la déshybridation
  • Les tampons sont hautement durables et faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de nettoyage
Couleur Marron
Dimensions (L x l) 229 x 102 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage
À utiliser avec (équipement) Tampons, éponges et brosses Doodlebug™
Comprend (1) porte-patin, (1) tampon de polissage pour sol, (1) tampon de déshybridation pour sol
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 229 mm
Modèle 6473 K, Porte-tampon portatif
Quantité 4/boîte
Largeur (impériale) 4 po
Largeur (métrique) 102 mm