Learn More
3M™ Doodlebug™ Kit de nettoyage Floor Edge
Code produit 17169350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
6473 K, Porte-tampon portatif
6474 K, Support de coussin pivotant
Conditionnement:
4 pièces
6 kits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17169350 6474 K, Support de coussin pivotant 6 kits
17128560 6473 K, Porte-tampon portatif 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17169350 Fournisseur 3M™ Doodlebug™ Code fournisseur 7100193869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    241.42€ / 6 kits
    Économisez 213.58€
    46% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Les options de poignée pratiques offrent des solutions de nettoyage polyvalentes. Le crochet et le fond de la anse uniques intègrent des tampons, des éponges et des brosses 3M™ et Doodlebug™ sans utiliser d’adhésifs ou de pièces de fixation.
  • Idéal pour l’entretien des zones difficiles à atteindre
  • Outil de nettoyage de sol efficace et polyvalent
  • Utilisez le tampon blanc inclus pour les opérations de polissage et le tampon marron pour la déshybridation
  • Les tampons sont hautement durables et faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de nettoyage
Couleur Marron
À utiliser avec (application) Nettoyage
À utiliser avec (équipement) Tampons, éponges et brosses Doodlebug™
Comprend (1) Porte-tampon à tête pivotante, (1) tampon de sol pour polissage
Modèle 6474 K, Support de coussin pivotant
Quantité 6/boîte