Description
- Créer un cheminement visuel pour faciliter une évacuation rapide en cas de panne de courant et de situations d'urgence.
Spécification
Spécification
| Description | Flèche photoluminescente avec embout antidérapant |
| Dimensions (L x l) | 175 x 110 mm |
| À utiliser avec (application) | Flèche de marquage sur route |
| Longueur (impériale) | 6,89 in |
| Longueur (métrique) | 175 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 4,33 in |
| Largeur (métrique) | 110,00 mm |
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Photoluminescent sur vert, Vert |
| Afficher plus |