Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol, verts
Code produit 17277206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17277206 460 mm 5 pièces
17168800 254 mm 5 pièces
17198810 280 mm 5 pièces
17148820 505 mm 5 pièces
17138810 530 mm 5 pièces
17178800 305 mm 5 pièces
17138820 330 mm 5 pièces
17158810 355 mm 5 pièces
17198800 380 mm 5 pièces
17108810 406 mm 5 pièces
17118810 432 mm 5 pièces
17128810 460 mm 25 pièces
17188810 480 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17277206 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100159882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    73.31€ / 5 pièces
    Économisez 20.39€
    21% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Pour un nettoyage intermédiaire efficace des sols fortement souillés avec ou sans revêtement. À utiliser avec des machines à disques simples ou des machines de nettoyage automatique du sol à faible vitesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disque de sol
Couleur Vert
Diamètre (métrique) 460 mm
À utiliser avec (application) Lavage
À utiliser avec (équipement) Machines à disque unique ou machines de nettoyage automatique du sol à faible vitesse
Modèle Rond