Learn More
Scotch-Brite™ Tampons de sol, rouge
Code produit 17198840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17198840 406 mm 5 pièces
17168850 203 mm 10 pièces
17138840 254 mm 5 pièces
17128850 480 mm 5 pièces
17138850 505 mm 5 pièces
17148850 530 mm 5 pièces
17158850 584 mm 5 pièces
17148840 280 mm 5 pièces
17158840 305 mm 5 pièces
17168840 330 mm 5 pièces
17178840 355 mm 5 pièces
17188840 380 mm 5 pièces
17108850 432 mm 5 pièces
17118850 460 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17198840 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100182728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    73.08€ / 5 pièces
    Économisez 48.92€
    40% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Conçu pour le nettoyage quotidien et le nettoyage léger afin d’éliminer la saleté légère, les marques de salissures et les marques de semelle noire. Ces tampons nettoient lorsque le sol est mouillé et ponçent lorsque le sol est sec. La construction en tre
  • Pour le nettoyage quotidien et le récurage léger
  • Élimine les saletés légères, les marques de salissure et les marques de semelle noire
  • Nettoie lorsque le sol est humide et ponce lorsque le sol est sec
  • Les fibres de forme adaptable offrent un contact optimal entre le tampon et le sol
  • Le tampon lavable et réversible résiste à l’obstruction et aux charges
  • Performances constantes et éprouvées et durée de vie prolongée du tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disque de sol
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) 406 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage quotidien, récurage léger