Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol, blancs
Code produit 17188800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
17188800 280 mm 5 pièces
17168810 305 mm 5 pièces
17148810 530 mm 5 pièces
17178810 330 mm 5 pièces
17178820 355 mm 5 pièces
17188820 380 mm 5 pièces
17108820 406 mm 5 pièces
17168820 432 mm 5 pièces
17118820 460 mm 5 pièces
17158820 480 mm 5 pièces
17128820 505 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17188800 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100159878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    43.00€ / 5 pièces
    Économisez 28.00€
    39% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le polissage à sec et le ponçage des sols non protégés avec des machines de lavage de sol rotatives à vitesse standard. Ces tampons conviennent également au nettoyage léger par pulvérisation. Ils améliorent la brillance du sol sans rayer ni end
  • Utilisé pour le nettoyage léger contribuant à éliminer la saleté et les marques de salissure avec un dépolissage minimal de la finition
  • Les fibres de forme hautement adaptable offrent un contact optimal entre le disque et le sol, offrant des résultats de nettoyage exceptionnels
  • Le disque de polissage réversible et lavable résiste à l’obstruction et au chargement
  • Distribution uniforme d’abrasifs minéraux dans tout le tampon et non pas uniquement en surface
  • Offre des performances constantes avec une longue durée de vie du disque de sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de sol
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 280 mm
À utiliser avec (application) Polissage à sec et ponçage des sols non protégés
À utiliser avec (équipement) Machines à laver le sol rotatives à vitesse standard