Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol, blancs
Description
- Utilisé pour le nettoyage léger contribuant à éliminer la saleté et les marques de salissure avec un dépolissage minimal de la finition
- Les fibres de forme hautement adaptable offrent un contact optimal entre le disque et le sol, offrant des résultats de nettoyage exceptionnels
- Le disque de polissage réversible et lavable résiste à l’obstruction et au chargement
- Distribution uniforme d’abrasifs minéraux dans tout le tampon et non pas uniquement en surface
- Offre des performances constantes avec une longue durée de vie du disque de sol
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tampons de sol |
| Diamètre (métrique) | 380 mm |