Learn More
Brady™ Socle
Code produit 11712005 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
ATTENTION SOL GLISSANT
ATTENTION ZONE DE TRAVAIL
ENTRÉE INTERDITE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11712005 ENTRÉE INTERDITE 1 pièce
11796655 ATTENTION SOL GLISSANT -
11706665 ATTENTION ZONE DE TRAVAIL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11712005 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 241941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    80.69€ / 1 pièces
    Économisez 22.31€
    21% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Support de sol conçu pour signaler les zones dangereuses, mettant ainsi des informations de sécurité précieuses directement à l'endroit où elles sont nécessaires.
  • Ces panneaux de sol sont fabriqués en polyester, avec un laminage antidérapant mat transparent pour prévenir les chutes accidentelles tout en protégeant les graphismes situés en dessous.
Spécification
Alternate Part Number ENTRÉE DE PIED DE SOL ROBUSTE
Texte affiché ENTRÉE INTERDITE
Hauteur (impériale) 25,98 in
Hauteur (métrique) 660 mm
Forme Rectangle
Couleur Noir, Rouge sur blanc
Type Socle