Description
- Ces panneaux de sol sont fabriqués en polyester, avec un laminage antidérapant mat transparent pour prévenir les chutes accidentelles tout en protégeant les graphismes situés en dessous.
Spécification
Spécification
| Texte affiché | ATTENTION SOL GLISSANT |
| Hauteur (impériale) | 25,98 in |
| Hauteur (métrique) | 660 mm |
| Forme | Rectangle |
| Largeur (impériale) | 17,72 in |
| Largeur (métrique) | 450 mm |
| Couleur | Noir, Rouge sur jaune |
| Matériau | PP |
| Type | Socle |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?