Learn More
Flopropione, MedChemExpress
Description
Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flopropione |
| CAS | 2295-58-1 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H10O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 150 mg/mL (823.41 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CCC(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.17 |
| Afficher plus |