Learn More
Florisil (maille 100 à 200), J.T. Baker™
Code produit 15588784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15588784 500 g Poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15588784 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur M36907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.70€
    273.04€ / 500g
    Économisez 131.66€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil (100-200 mesh)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
CAS 1343-88-0
Quantité 500 g
Formule moléculaire MgO3Si
Conditionnement Poly
Synonyme Activated magnesium silicate; Synthetic magnesia-silica gel, Synthetic magnesia-silica gel
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Poids de la formule 100.38