Learn More
Florisil, 60-100 mailles, pour chromatographie sur colonne, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793011 1 kg Flacon en verre 1kg
10358580 250 g Flacon en verre 250g
10174830 500 g Flacon en verre 500g
10512904 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10793011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205450010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Florisil, MgO3Si, numéro CAS-1343-88-0, 1 kg, blanc, 01,393 ; 09,223, 100,39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, maille de 60 à 100, pour chromatographie sur colonne, flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Numéro MDL MFCD00078249
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
Note relative au nom 60-100 mesh, for column chromatography
Couleur Blanc
Point de fusion >1500°C
Forme physique Poudre fine
Quantité 1 kg
Fieser 01,393; 09,223
Merck Index 10, 5509
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
Poids de la formule 100.39