Learn More
Florisil™, maille 60 à 100, J.T. Baker™
Code produit 15578784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15578784 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578784 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur M36807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.89€
    274.34€ / 500g
    Économisez 51.55€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2027
Adsorbant sélectif pour chromatographie en phase gazeuse
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
Quantité 500 g
Dimensions de la maille Maillage 60 à 100
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.51kg