Learn More
Florisil™, activée à 675°C, maille 60 à 100, réactif BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™
Code produit 15518124 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15518124 2 kg Seau en PE 2kg
15508124 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15518124 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 337208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1629.45€
    1080.40€ / 2kg
    Économisez 549.05€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Adapté à une utilisation dans le nettoyage chromatographique des résidus de pesticides
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
Note relative au nom Activé à 675 °C
Quantité 2 kg
Dimensions de la maille Maillage 60 à 100
Conditionnement Seau en PE
Gravité spécifique 1L = 2.51kg
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™