Learn More
Florisil™, maille 100-200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484927 250 g 250g
11474927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21870.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Florisil is employed for polyether adsorbent, which has applications of adsorption and decoloring, adsorbent in gas chromatography, in vitamin analysis, antibiotic processing, anti caking agent, used in cosmetics as talcum & baby powder, general modified plastics, mid-range insulation materials, EVA shoes material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le florisil est utilisé comme adsorbant de polyéther, qui a des applications d’adsorption et de décoloration, comme adsorbant en chromatographie en phase gazeuse, pour analyse de vitamines, traitement antibiotique, agent anti-écaillage, dans les cosmétiques comme le talc et la poudre pour bébé, les plastiques modifiés généraux, comme matériaux d’isolation de milieu de gamme et matériau pour chaussures EVA.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, le fluorure d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Numéro MDL MFCD00078249
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Magnesium silicate
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Florisil™
Quantité 250 g
Dimensions de la maille 100 to 200 mesh
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.