Learn More
TPP™ Bouchons pour cytomètres en flux
Code produit 11341724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon de 13,5 mm de diamètre
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11341724 Bouchon de 13,5 mm de diamètre 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11341724 Fournisseur TPP™ Code fournisseur 87008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45€
    37.00€ / 150 pièces
    Économisez 35.45€
    48% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Fabriqués en PE pour plus de résistance. Les bouchons pour cytomètres en flux TPP™ sécurisent les tubes de volume cellulaire en PVC pour la centrifugation
  • Pour les cytomètres en flux TPP
Spécification
Type de produit Bouchon de 13,5 mm de diamètre