Learn More
Invitrogen™ Tampon de coloration eBioscience™ pour la cytométrie en flux
Code produit 15346785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
600 mL
Conditionnement:
200mL
600mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15346785 600 mL 600mL
15357517 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit 15346785 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00422226
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent de l’azoture de sodium
Une solution saline tamponnée contenant du sérum de veau fœtal et de l’azoture de sodium (0,09 %) comme conservateur. Conçu pour une utilisation dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension.
  • Conçu pour une utilisation dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension
  • Une solution saline tamponnée contenant du sérum de veau fœtal et de l’azoture de sodium (0,09 %) comme conservateur
  • Ce tampon peut être utilisé pour les étapes de dilution des anticorps et des cellules ainsi que pour toutes les étapes de rinçage nécessaires pour la coloration de surface et l’analyse de cytométrie en flux.
  • Contient des protéines sériques animales pour aider à minimiser la liaison non spécifique des anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 600 mL
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Coloration