Learn More
Invitrogen™ Tampon de coloration eBioscience™ pour la cytométrie en flux
Description
- Conçu pour une utilisation dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension
- Une solution saline tamponnée contenant du sérum de veau fœtal et de l’azoture de sodium (0,09 %) comme conservateur
- Ce tampon peut être utilisé pour les étapes de dilution des anticorps et des cellules ainsi que pour toutes les étapes de rinçage nécessaires pour la coloration de surface et l’analyse de cytométrie en flux.
- Contient des protéines sériques animales pour aider à minimiser la liaison non spécifique des anticorps
Specifications
Specifications
| Quantité | 200 mL |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Coloration |