Learn More
Invitrogen™ Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit
Code produit 15318535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 2 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15318535 6 x 2 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15318535 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F13839
 Article restreint
En stock
Kit de référence pour la détermination de la taille des particules inférieures au micron pour cytométrie en flux
Le kit de référence pour la détermination de la taille des particules inférieures au micron pour cytométrie en flux comporte six tailles de microbilles vert fluorescent (allant de 0,02 μm à 2,0 μm de diamètre), conditionnées dans des flacons individuels. Chaque microbille est de taille uniforme ; les colorants vert fluorescent sont présents au sein de la microbille ce qui rend les microbilles plus lumineuses et plus photostables que les microbilles à surface colorée classiques.
Ces normes de taille peuvent aider à identifier les petites bioparticules telles que les exosomes, les bactéries et les virus dans les échantillons expérimentaux. Ce kit peut également être utilisé en tant qu’outil pour vérifier les performances des instruments et établir des paramètres adaptés à l’analyse de particules inférieures au micron, notamment :
  • Limite de résolution de la taille des particules et plage dynamique
  • Sensibilité des tubes photomultiplicateurs à diffusion frontale et latérale
  • Niveau sonore de l’instrument
  • Alignement et stabilité laser et optique
  • Stabilité du système fluidique
    Les diamètres des microbilles sont déterminés par microscopie électronique à transmission et les microbilles sont fournies sous forme de suspensions de 2 ml avec une densité ∼ 1 × 106 microbilles/ml.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm
    Contenu et stockage Conservez entre 2°C et 8°C. NE PAS CONGELER.
    Quantité 6 x 2 ml
    Couleur Vert
    Type de produit Kit de référence pour la détermination de la taille des particules pour cytométrie en flux