Learn More
Hellma Cellule à flux continu, 137-QS
Code produit 15888966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
15888966 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15888966 Fournisseur Hellma Code fournisseur 137140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.22€
    327.00€ / 1 pièces
    Économisez 39.22€
    10% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
Cuve à flux continu en verre quartz haute pureté Suprasil™ pour l’analyse de fluorescence, et conçue avec des tubes d’entrée/sortie.
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Tubes d’entrée/sortie intégrés
Spécification
Capacité (métrique) 260 μL
Matériau Quartz Suprasil
Largeur (métrique) intérieure 9 mm
Comprend Tubes d’entrée/sortie
Quantité 1/Pk
Longueur du trajet optique 1 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12.5 mm