Learn More
Hellma Cellule à flux, 3-in-1, 177-QS
Description
- Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
- Plage UV/VIS
- Raccords à vis intégrés pour tubulure FEP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 550 μl |
| Matériau | Quartz Suprasil |
| Largeur (métrique) intérieure | 5 mm |
| Comprend | Deux raccords à vis, tubulure FEB |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 x 5 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5 mm |