Learn More
Cole-Parmer Poids du tube de passage, PTFE
Code produit 30054041 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,188 po à 0,25 po
0,313 à 0,438 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
30054041 0,313 à 0,438 po 1 pièce
30053089 0,188 po à 0,25 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30054041 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011799
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêcher les tubes de s'enrouler ou de flotter lors des applications de transfert de fluides
Le raccord cannelé conique s'insère facilement dans le diamètre intérieur (DI) du tube flexible. Maintenez le tube immergé dans le liquide pour éviter qu'il ne flotte et pour assurer un débit de fluide ininterrompu. Fabriqué en PTFE chimiquement inerte. Autoclavable, —permettant une stérilisation et une réutilisation faciles.
Spécification
Taille de la tubulure 0,313 à 0,438 po