Learn More
WTW™ Récipient traversant pour électrode de pH WTW™
Code produit 10664131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
97 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10664131 97 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10664131 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 108060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Capacité (métrique) 97 ml
Couleur Transparent
Description Récipient traversant
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH, cellules de conductivité LTA 01 et LR 325/01, sondes de température TFK 150 et TFK 530
À utiliser avec (application) Pour la mesure de l’eau ultrapure
Matériau PVC