Learn More
WTW™ Récipient traversant pour WTW™ TetraCon ™ 325
Code produit 10737831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10737831 13 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10737831 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 203730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00€
    610.00€ / 1 pièces
    Économisez 92.00€
    13% de réduction
En stock
Les récipients à débit pour les cellules de mesure de la conductivité WTW sont parfaitement conçus pour effectuer des mesures sans interférence du dioxyde de carbone dans l’air ou pour examiner la conductivité des solutions dans les circuits fermés. La surpression dans le système ne doit pas dépasser 0,5 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 13 ml
Couleur Transparent
Description Récipient traversant
À utiliser avec (équipement) Cellule de conductivité CellOx™ 325 ou TetraCon™ 325
À utiliser avec (application) Pour la mesure de l’eau ultrapure
Matériau PVC