Learn More
Masterflex™ Tubes à débit
Code produit 15287218 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
2,5S CFH
25°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
15287218 25°ml/min. 1 pièce
15277218 2,5S CFH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15287218 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3204770
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Type Tube
Précision ± 2 % (pleine échelle)
Débit d’air 25°ml/min.
Float Material Saphir
Pression nominale 200 psig
Raccordements 1/8 po NPT (F)
À utiliser avec (application) Tube à débit pour air avec mesure directe
Longueur (métrique) 150 mm
Reproductibilité ± 0,25%
Température (métrique) 121°C