Learn More
Inhibiteur de la Flt-3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426419 10 mg 10mg
15436419 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64484.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 301305-73-7 | C18H20N2O4S, C18H20N2O4S | 360.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Composé thienylcarboxamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de Flt-3 puissant, compétitif de l’ATP et hautement sélectif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301305-73-7
Formule moléculaire C18H20N2O4S
Synonyme 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé thienylcarboxamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de Flt-3 puissant, compétitif de l’ATP et hautement sélectif
Poids de la formule 360.43g/mol
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre