Learn More
(±)-Fluazifop, TRC
Code produit 30011734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011734 250 mg 250mg
30012683 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011734 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF407430250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69335-91-7
Formule moléculaire C15 H12 F3 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 327.26
Synonyme 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (±)-Fluazifop, Fluazifop, Fluazifop, Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]- (9CI, ACI)
Nom IUPAC 2-[4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxyphénoxy]acide propanoïque
SMILES CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluazifop (free acid)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Poids de la formule 327.0718
Pourcentage de pureté >95%