Learn More
Fluazinam, MedChemExpress
Code produit 16482286
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482286 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482286 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1839
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluazinam
CAS 79622-59-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H4Cl2F6N4O4
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (268.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CN=C(NC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C(Cl)=C2[N+]([O-])=O)C(Cl)=C1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 465.09
Poids de la formule 465.09
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation