Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluconazole, 98 %
Code produit 15365008 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15365008 1 g 1g
15375008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15365008 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    93.65€ / 1g
    Économisez 18.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le fluconazole, 98 %, numéro CAS 86386-73-4, est un triazole synthétique présentant une activité antifongique contre certaines espèces de Candida.Il présente également une activité inhibitrice contre les enzymes P-450 du cytochrome et il s’agit d’une déméthylase.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le fluconazole, 98 % est un composé triazole présentant une activité antifongique principalement contre les espèces Candida, Coccidioides et Cryptococcus
•Il a été démontré qu’il inhibe l’α-déméthylation C-14 du stérol P-450 du cytochrome fongique, entraînant l’accumulation de 14 stérols α-méthyliques fongiques, la perte de stérols fongiques normaux et l’activité fongistatique associée
•Il inhibe également le membre 9 de la sous-famille C du cytochrome P450 de la famille 2 (CYP2C9)
•La déméthylation des cellules de mammifères est beaucoup moins sensible à l’inhibition du fluconazole
Applications
• Le fluconazole exerce une activité fongistatique contre de nombreuses souches fongiques, notamment Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis et Cryptococcus neoformans.
•Le fluconazole interfère avec la synthèse d’ergostérol fongique et régule négativement le gène de la métallothionéine
•Dans les expériences biologiques, ce composé a été utilisé pour évaluer la concentration minimale inhibitrice dans les dosages (CMI)-fongiques
• Il a également été utilisé comme contrôle positif dans le dosage antifongique des plantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86386-73-4
Formule moléculaire C13H12F2N6O
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Clé InChI RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
CID PubChem 3365
ChEBI CHEBI:46081
Nom IUPAC 2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluconazole
Point de fusion 137.0°C to 141.0°C
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 3 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c
Poids de la formule 306.27
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluconazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.