Learn More
Fluconazole, MedChemExpress
Description
Fluconazole (UK-49858) is a triazole antifungal agent with excellent activities against a broad range of fungi, especially against Candida albicans. Fluconazole inhibits C. albicans and Candida kefyr with IC99s range from 0.20 μg/mL to 0.39 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluconazole |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 86386-73-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H12F2N6O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | UK-49858 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.51 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (6.53 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |