Learn More
R&D Systems™ Fluconazole
Code produit 18742664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18742664 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18742664 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3764/50
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Triazole antifungal agent
Triazole antifungal agent. Effective against Candida strains in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluconazole
CAS 86386-73-4
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C13H12F2N6O
Poids de la formule 306.27
Pureté >98%
Poids moléculaire 306.277