Learn More
Fluconazole, TRC
Code produit 30041228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041228 500 mg 500mg
30040429 100 mg 100mg
30040847 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF421000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86386-73-4
Formule moléculaire C13 H12 F2 N6 O
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Synonyme 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec
Nom IUPAC 2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluconazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Poids de la formule 306.1041
Pourcentage de pureté >95%