Learn More
Flucytosine, MedChemExpress
Code produit 16452059
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452059 1 g
16430788 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452059 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0139
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Flucytosine (5-Fluorocytosine, 5-FC, Ancobon), a fluorinated pyrimidine analogue, is an antifungal drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Flucytosine
Forme physique Solid
CAS 2022-85-7
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H4FN3O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 5-Fluorocytosine NSC 103805 Ro 2-9915
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (129.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (51.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=C(F)C(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 129.09
Poids de la formule 129.09
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research