Learn More
Fludarabine phosphate, MedChemExpress
Description
Fludarabine (phosphate) is an analogue of adenosine and deoxyadenosine, which is able to compete with dATP for incorporation into DNA and inhibit DNA synthesis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fludarabine phosphate |
| CAS | 75607-67-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H13FN5O7P |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | NSC 118218 phosphate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.82 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C=N2)=NC(F)=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.21 |
| Afficher plus |