Learn More
Phosphate de fludarabine, TRC
Code produit 30138221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138221 1 g 1g
30004321 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF4250051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75607-67-9
Formule moléculaire C10 H13 F N5 O7 P
Poids moléculaire (g/mol) 365.21
Synonyme Fludarabine phosphate, 2-Fluoro-9-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine
Nom IUPAC [(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-2-fluoropurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl de méthyle dihydrogène phosphate
SMILES Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fludarabine phosphate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Poids de la formule 365.0537