Learn More
Fludarabine, TRC
Code produit 30136192
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136192 100 mg 100mg
30133679 25 mg 25mg
30011468 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF425000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21679-14-1
Formule moléculaire C10 H12 F N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 285.23
Synonyme 9H-Purin-6-amine, 9-β-D-arabinofuranosyl-2-fluoro-, Adenine, 9-β-D-arabinofuranosyl-2-fluoro- (8CI), 9-β-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoro Ara-A, 2-Fluoro-9-β-D-arabinofuranosyladenine, 2-Fluoroadenine arabinoside, 2F-Ara-A, 9-β-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, 9-β-D-Arabinosyl-2-fluoroadenine, F-ara-A, Fludarabine, NSC 118218, NSC 118218H
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2-(6-amino-2-fluoropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fludarabine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
Poids de la formule 285.0873
Pourcentage de pureté >95%