Learn More
Fluensulfone, MedChemExpress
Code produit 16486857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486857 5 mg
16470126 2 mg
16422976 25 mg
16404158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486857 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107771
MedChemExpress Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Fluensulfone is a new nematicide for chemical control of plant parasitic nematodes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluensulfone
Forme physique Solid
CAS 318290-98-1
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H5ClF3NO2S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme MCW-2
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (342.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.73 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES F/C(F)=C(F)\CCS(=O)(C1=NC=C(Cl)S1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 291.7
Poids de la formule 291.7
Pourcentage de pureté 98.75%
Qualité Research