Learn More
Flufenoxuron, TRC
Code produit 30408583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408583 25 g
30398437 500 mg
30396283 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408583 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF43510025G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101463-69-8
Formule moléculaire C21 H11 Cl F6 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 488.77
Synonyme N-[[[4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Cascade, Cascade (pesticide), Flufenoxuron, WL 115110, Benzamide, N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-
Nom IUPAC N-[[4-[2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-fluorophényl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(cc3Cl)C(F)(F)F)cc2F
Spécification
Nom chimique ou matériau Flufenoxuron
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
Poids de la formule 488.0362