Learn More
Flugestone 17-acétate, TRC
Code produit 18083140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083140 10 mg 10mg
18012850 25 mg 25mg
18071250 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18083140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF48965010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2529-45-5
Formule moléculaire C23 H31 F O5
Poids moléculaire (g/mol) 406.49
Synonyme Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (7CI,8CI), Progesterone, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-, 17-acetate (6CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-9α-fluoro-11β-hydroxyprogesterone, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-17α-acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, Chronogest, Cronolone, FGA, Flugestone acetate, Fluorogestone acetate, Flurogestone acetate, Gyncro-Mate, NSC 65411, SC 9880, Synchronate, Syncro-Mate
Nom IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acétyl-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-17-yl] acétate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Flugestone 17-Acetate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H31FO5/c1-13(25)22(29-14(2)26)10-8-17-18-6-5-15-11-16(27)7-9-20(15,3)23(18,24)19(28)12-21(17,22)4/h11,17-19,28H,5-10,12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Poids de la formule 406.2156