Description
Les kits de filtres pour Fluide Thermo Scientific™ sont disponibles avec une filtration de débit partielle compris entre 5 et 40 μm.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | ThermoFlex™ 7500 ou 24000 |
| Type | Sachets de filtres de rechange |
| Débit partiel | 100 microns |
| Quantité | 2 Ea. |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?