Learn More
Thermo Scientific™ Kit de filtres pour fluide
Code produit 15551370 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Sachets de filtres de rechange
À utiliser avec (équipement):
ThermoFlex™ 7500 ou 24000
Débit partiel:
100 microns
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Débit partiel unitSize
15551370 Sachets de filtres de rechange ThermoFlex™ 7500 ou 24000 100 microns 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15551370 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 611000000102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les kits de filtres pour fluide sont disponibles avec une filtration de débit partielle comprise entre 5 et 40 μm.
Les kits de filtres pour Fluide Thermo Scientific™ sont disponibles avec une filtration de débit partielle compris entre 5 et 40 μm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) ThermoFlex™ 7500 ou 24000
Type Sachets de filtres de rechange
Débit partiel 100 microns
Quantité 2 Ea.