Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’adaptateurs
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
- Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
- Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
- Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
- Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
Spécification
Spécification
| Dimensions | 0,125 in x D.I. de 1/4 in Diamètre extérieur à 3/8 in Diamètre intérieur x diamètre extérieur 5/8 in |
| Type de tubulure | 3,22 mm (1/8 in) DI x 6,35 mm (1/4 in) Diamètre extérieur jusqu'à 9,52 mm (3/8 in) DI x 15,88 mm (5/8 in) DI ; TPE 374 ; 1 m (3,28 pi); Luer à MPC |
| Types de connecteurs | Luer à MPC |
| Type de produit | Kit d’adaptateurs |
| Taille de la tubulure | TPE 374, 1 m (3,28 pi) |