Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’adaptateurs
Code produit 17890647 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Luer à MPC
MPC/MPX
MPX à MPC
MPX/MPC
Taille de la tubulure:
C-Flex 374, 2 m (6,6 pi)
C-Flex 374, 2 m (78,7 po)
TPE 374, 1 m (3,28 pi)
TPE 374, 2 m (6,6 pi)
TPE 374, 2 m (78,7 po)
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Taille de la tubulure Conditionnement
17890647 MPX à MPC C-Flex 374, 2 m (6,6 pi) 10 pièces
17850577 Luer à MPC TPE 374, 1 m (3,28 pi) 10 pièces
17870647 Luer à MPC TPE 374, 2 m (6,6 pi) 10 pièces
17830577 MPX à MPC TPE 374, 2 m (78,7 po) 10 pièces
17870577 MPX à MPC TPE 374, 2 m (6,6 pi) 10 pièces
17860577 MPX à MPC C-Flex 374, 2 m (78,7 po) 10 pièces
17800587 MPX/MPC TPE 374, 2 m (78,7 po) 10 pièces
17800657 MPX/MPC TPE 374, 2 m (6,6 pi) 10 pièces
17830657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (78,7 po) 10 pièces
17840657 MPC/MPX TPE 374, 2 m (6,6 pi) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17890647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    624.21€ / 10 pièces
    Économisez 110.79€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
  • Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
  • Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
  • Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tubulure 6,35 mm (1/4 in) DI x 11,11 mm (7/16 in) Diamètre extérieur jusqu'à 12,7 mm (1/2 in) DI x 19,05 mm (3/4 in) DI ; TPE 374 ; 2 m (6,6 pi); MPX à MPC
Types de connecteurs MPX à MPC
Type de produit Kit d’adaptateurs
Taille de la tubulure C-Flex 374, 2 m (6,6 pi)