Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’extension
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
- Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
- Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
- Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
- Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
- Une dose d'irradiation de 25 à 40 kGy assure un niveau d'assurance qualité (NAG) minimal de 10⁻⁶ pour les surfaces en contact avec le produit.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions | 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po |
| Type de tubulure | 9,52 mm (3/8 in) DI ; 15,88 mm (5/8 in) DE; TPE 374 ; 1 m (3,25 pi); MPC |
| Types de connecteurs | MPC |
| Type de produit | Extensions |
| Taille de la tubulure | TPE 374, 1 m (3,25 pi) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?