Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’extension
Code produit 17880687 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
TPE 374, 1 m (3,25 pi)
TPE 374, 2,5 m (8,2 pi)
TPE 374, 5 m (16,4 pi)
Types de connecteurs:
Luer
MPC
MPX
Dimensions:
0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po
0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po
1,2 po D.I. x D.E. de 0,75 po
D.E. de 0,25 po x 0,438 po
Conditionnement:
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Types de connecteurs Dimensions Conditionnement
17880687 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) MPC 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po 10 pièces
17850687 TPE 374, 1 m (3,25 pi) MPC 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po 10 pièces
17860637 TPE 374, 5 m (16,4 pi) MPC 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po 10 pièces
17810697 TPE 374, 1 m (3,25 pi) Luer D.E. de 0,25 po x 0,438 po 10 pièces
17890687 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) Luer D.E. de 0,25 po x 0,438 po 10 pièces
17800697 TPE 374, 5 m (16,4 pi) Luer D.E. de 0,25 po x 0,438 po 10 pièces
17820697 TPE 374, 1 m (3,25 pi) MPC D.E. de 0,25 po x 0,438 po 10 pièces
17830647 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) MPC D.E. de 0,25 po x 0,438 po 10 pièces
17800647 TPE 374, 5 m (16,4 pi) MPC D.E. de 0,25 po x 0,438 po 10 pièces
17890567 TPE 374, 1 m (3,25 pi) Luer 0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po 10 pièces
17820647 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) Luer 0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po 10 pièces
17840647 TPE 374, 5 m (16,4 pi) Luer 0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po 10 pièces
17850647 TPE 374, 1 m (3,25 pi) MPX 1,2 po D.I. x D.E. de 0,75 po 10 pièces
17860647 TPE 374, 2,5 m (8,2 pi) MPX 1,2 po D.I. x D.E. de 0,75 po 10 pièces
17810577 TPE 374, 5 m (16,4 pi) MPX 1,2 po D.I. x D.E. de 0,75 po 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17880687 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    574.50€ / 10 pièces
    Économisez 100.50€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
  • Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
  • Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
  • Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
  • Une dose d'irradiation de 25 à 40 kGy assure un niveau d'assurance qualité (NAG) minimal de 10⁻⁶ pour  les surfaces en contact avec le produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po
Type de tubulure 9,52 mm (3/8 in) DI ; 15,88 mm (5/8 in) DE; TPE 374 ; 2,5 m (8,2 pi); MPC
Types de connecteurs MPC
Type de produit Extensions
Taille de la tubulure TPE 374, 2,5 m (8,2 pi)