Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit de pompe
Code produit 17870687 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT
Types de connecteurs:
Luer
MPC
MPX
Dimensions:
0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po
0,25 po D.I. x D.E. de 0,375 po
0,25 po D.I. x D.E. de 0,438 po
0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po
0,5 po D.I. x D.E. de 0,75 po
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Types de connecteurs Dimensions Conditionnement
17870687 10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT Luer 0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po 10 pièces
17830637 10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT MPC 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po 10 pièces
17840637 10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT MPX 0,5 po D.I. x D.E. de 0,75 po 10 pièces
17850637 10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT MPC 0,25 po D.I. x D.E. de 0,438 po 10 pièces
17860687 10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT MPC 0,25 po D.I. x D.E. de 0,375 po 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17870687 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31111.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    440.72€ / 10 pièces
    Économisez 99.28€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
  • Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
  • Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
  • Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po
Type de tubulure 3,22 mm (1/8 in) DI x 6,35 mm (1/4 in) DI ; 0,25 m (10 in) TPE 374 à 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT jusqu'à 0,25 m (10 in) ; TPE 374 ; Luer
Types de connecteurs Luer
Type de produit Kit de pompe
Taille de la tubulure 10 po TPE 374, 19,7 po Pharmed BPT