Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de fluides, kit Y
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
- Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
- Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
- Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
- Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
Spécification
Spécification
| Dimensions | 0,25 po D.I. x paroi de 0,438 po |
| Type de tubulure | 3 x TPE 374 |
| Types de connecteurs | Insert-corps MPX |
| Type de produit | Ensemble en Y |
| Taille de la tubulure | 2 x 20 in à 20 in (Longueur) |