Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de fluides, kit Y
Code produit 17890627 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tubulure:
3 x TPE 374
Types de connecteurs:
Insert-corps MPX
Luer
Dimensions:
0,125 po D.I. x paroi de 0,25 po
0,25 po D.I. x paroi de 0,438 po
0,375 po D.I. x paroi de 0,625 po
0,5 po D.I. x paroi de 0,75 po
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tubulure Types de connecteurs Dimensions Conditionnement
17890627 3 x TPE 374 Insert-corps MPX 0,375 po D.I. x paroi de 0,625 po 10 pièces
17800637 3 x TPE 374 Insert-corps MPX 0,25 po D.I. x paroi de 0,438 po 10 pièces
17830687 3 x TPE 374 Insert-corps MPX 0,25 po D.I. x paroi de 0,438 po 10 pièces
17810637 3 x TPE 374 Insert-corps MPX 0,375 po D.I. x paroi de 0,625 po 10 pièces
17870627 3 x TPE 374 Insert-corps MPX 0,5 po D.I. x paroi de 0,75 po 10 pièces
17820637 3 x TPE 374 Luer 0,125 po D.I. x paroi de 0,25 po 10 pièces
17840687 3 x TPE 374 Insert-corps MPX 0,5 po D.I. x paroi de 0,75 po 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17890627 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31106.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    511.28€ / 10 pièces
    Économisez 113.72€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
Les produits des ensembles de transfert de fluides standard s'interconnectent avec Thermo Scientific standard Labtainer BPC, Productainer Des BPC, des bioréacteurs à usage unique, des mélangeurs et des fermenteurs directement sur la chaîne de production pour fournir une gamme complète de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus.
  • Un seul ensemble de produits en stock réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS) personnalisées, simplifie le processus de commande et diminue les besoins en stockage des produits.
  • Plusieurs sites de production garantissent la sécurité de l'approvisionnement en produits.
  • Produit dans des conditions cGMP en ISO 7 zones propres pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l'aide de ISO , USP , EP, et ASTM méthodes de test pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 0,375 po D.I. x paroi de 0,625 po
Type de tubulure 3 x TPE 374
Types de connecteurs Insert-corps MPX
Type de produit Ensemble en Y
Taille de la tubulure 2 x 20 in à 20 in (Longueur)