Learn More
Biochrom Laveur de microplaquess Fluido 2 pour plaques à 96 puits avec 2 conduites liquides
Shop All Harvard Bioscience ProductsDescription
- Laveur de microplaques flexible pour plaques à 96 ou 384 puits
- Large choix d’options de lavage et de programmes offrant des options d’application maximales
- Pompes d’aspiration et de distribution à faible bruit et sans pression
- Fonction de rinçage automatique empêchant l’obstruction du circuit de liquide
Specifications
Specifications
| Raccordements | USB 2.0 (câble USB A à B) |
| Description | Laveur de microplaquess Fluido 2 pour plaques à 96 puits avec 2 conduites liquides |
| Flacons | 2 |
| Précision | 0,25 % à 1,0 D.O. à 450 nm |
| Volume distribué | 50 - 2000 mu;l par incréments de 50 mu;l |
| Type de plaques | Plaques à 96 puits |
| Volume résiduel | plusmn;1 mu;l |
| Poids (métrique) | 6,2kg |
| Affichage | LCD |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche