Learn More
R&D Systems™ Flumazenil
Code produit 30000705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30000705 10 mg 10mg
18064952 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30000705 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1328/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.77€
    141.75€ / 10mg
    Économisez 15.02€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Benzodiazepine antagonist
Benzodiazepine antagonist, non-selective for α1, α2, α3 or α5-containing GABAA receptors. Centrally active upon systemic administration in vivo. Also inhibits repressor element-1 silencing transcription factor (REST) by targeting degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78755-81-4
Formule moléculaire C15H14FN3O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Flumazenil
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 303.29
Pureté >99%
Poids moléculaire 303.293